Få mere at vide
3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10556040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10556040 1 g Glasflaske 1g
10027789 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168560010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 704-13-2 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 704-13-2
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007109
InChI nøgle AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 69712
IUPAC navn 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyd
SMIL OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131,0 °C til 134,0 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(NO2)CHO
Mængde 1 g
Beilstein 08,62
Formel vægt 167.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.