Få mere at vide
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronsyre pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11996101 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Unit Size
11996101 1 g 1g
1 options
Product Code. 11996101 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 445050010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 1073371-99-9 | C14H19BO5 | 278,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS 1073371-99-9
Smeltepunkt 85,0 °C til 87,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H19BO5
MDL nummer MFCD08458200
Mængde 1 g
Synonym methyl 2-hydroxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-hydroxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl salicylate, methyl 2-hydroxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate
InChI nøgle SRYGMLVCVMGUTB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(O)C=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 278.11
PubChem CID 17998928
Formel vægt 278.12
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.