Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 10552031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552031 25 g Plastic bottle 25g
10148742 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205030250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 645-08-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-08-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002507
InChI nøgle LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillic acid, acide isovanillique, 3-hydroxyanisic acid, 3-hydroxy-p-anisic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy, p-anisic acid, 3-hydroxy, chembl88700, 3-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxybenzoicacid, 5-carboxyguaiacol
PubChem CID 12575
ChEBI CHEBI:63798
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245°C to 250°C
Farve Beige to Brown-Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastic bottle
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 393
Formel vægt 168.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.