Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7021395
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Product Code. 11494704
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13709.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 645-08-9 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 645-08-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00002507
InChI nøgle LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillic acid, acide isovanillique, 3-hydroxyanisic acid, 3-hydroxy-p-anisic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy, p-anisic acid, 3-hydroxy, chembl88700, 3-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxybenzoicacid, 5-carboxyguaiacol
PubChem CID 12575
ChEBI CHEBI:63798
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 251°C to 255°C
Mængde 5 g
Beilstein 2208365
Formel vægt 168.15
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Hydroxy-p-anisic acid