Få mere at vide
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11445293
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445293 25 g 25g
11349479 5 g 5g
11455293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12866.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd fungerer som en forløber for den stereoselektive syntese af anticancerlægemidlet (Z)-combretastatin A-4 og glycitein. Det bruges også som et vigtigt råmateriale til fremstilling af morfin. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Schiff-baser ved at reagere med furan-2-carboxylsyrehydrazid og thiophen-2-carboxylsyrehydrazid. Ud over dette anvendes det til at fremstille (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzyliden)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on ved at reagere med 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd fungerer som en forløber for den stereoselektive syntese af anticancerlægemidlet (Z)-combretastatin A-4 og glycitein. Det bruges også som et vigtigt råmateriale til fremstilling af morfin. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Schiff-baser ved at reagere med furan-2-carboxylsyrehydrazid og thiophen-2-carboxylsyrehydrazid. Ud over dette anvendes det til at fremstille (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzyliden)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on ved at reagere med 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on.
Opløselighed Opløseligt i
acetone og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-59-0
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00003369
InChI nøgle JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 112°C to 116°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 179°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1073021
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and methanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%