Få mere at vide
3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10266210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266210 5 g Glasflaske 5g
10276210 25 g Plastflaske 25g
10301384 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10266210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162570050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-59-0
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00003369
InChI nøgle JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
IUPAC navn 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112°C to 116°C
Farve Brun eller grå til hvid
Kogepunkt 179°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CHO
Mængde 5 g
Beilstein 08, 254
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.