Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, 92%
Artikelnummer. 10169072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10169072 5 g Glasflaske 5g
10428080 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10169072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121440050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-22-0
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00004460
InChI nøgle BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC navn 3-hydroxy-3-methylbutan-2-on
SMIL CC(=O)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Navn note 92%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller rød
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 140°C to 141°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(OH)COCH3
Brydningsindeks 1.4145 to 1.4165
Mængde 5 g
Beilstein 01, 832
Specifik vægtfylde 0.97
Formel vægt 102.13
Procent renhed 92%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.