Få mere at vide
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, 90+%
Artikelnummer. 11390328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390328 5 g 5g
11380328 25 g 25g
11370328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043724.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanon anvendes til fremstilling af 2,5-dihydroxy-2-methyl-heptan-3-on, laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-22-0
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004460
InChI nøgle BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC navn 3-hydroxy-3-methylbutan-2-on
SMIL CC(=O)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Tæthed 0.96g/mL
Kogepunkt 140 °C til 141 °C
Flammepunkt 42 °C (107,6 °F)
Brydningsindeks 1.4150
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Formel vægt 102.13
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske