Få mere at vide
3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene, 97+% (total alcohols), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10408850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10408850 25 g 25g
10219133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121970250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7212-44-4
Molekylær formel C15H26O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
MDL nummer MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI nøgle FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Synonym 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
IUPAC navn (3R,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Navn note ≥97% (total alcohols)
Smeltepunkt -75.0°C
Farve Yellow
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 114.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4780 to 1.4830
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6561
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in abs. alc. and fixed oils, (still clearly sol. in 3 parts of 70% alc.), insoluble in glycerol
Formel vægt 222.37
Procent renhed 97+% (total alcohols)
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.