Learn More
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 98+%
Product Code. 11353396
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11353396 2 g 2g
11343396 500 mg 500mg
11363396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11353396 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12841.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 602-00-6 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 602-00-6
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.119
MDL nummer MFCD00017003
InChI nøgle KPDBKQKRDJPBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-2-nitrobenzoicacid, 3-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-3-hydroxybenzoic acid, pubchem8846, nitro-m-oxybenzoesaure, benzoic acid, hydroxynitro, ksc288q8j, acmc-1b214, 2-nitro-3-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 293291
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 177°C to 181°C
Mængde 2 g
Beilstein 2372248
Formel vægt 183.12
Procent renhed ≥98%