Få mere at vide
3-Hydroxy-2-butanone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15871101
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871101 250 g
15861101 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15871101 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8206640250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51555-24-9
Grad Research
Molekylær formel (CH3CH(OH)COCH3)2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Tekniske data
Smeltepunkt 20°C (Above 20°C Conversion of Dimer to Monomer 15°C)
Tæthed 1.012 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 147°C to 148°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004521
Mængde 250 g
Synonym 3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin, 3-Hydroxy-2-butanone