Få mere at vide
3-Hydroxy-2-butanon, monomer + dimer, 95%
Artikelnummer. 11434794
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434794 250 g 250g
11424794 50 g 50g
11414794 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434794 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13752.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.20 DKK
    1094.65 DKK / 250g
    Spare 241.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 513-86-0 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
3-Hydroxy-2-butanon er et kemikalie, der bruges i fødevarers smagsstoffer og dufte. Det fungerer som et mellemprodukt af butandiol-cyklus i mikroorganismer. Det bruges som aromabærer ved fremstilling af smagsstoffer og essenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3
-Hydroxy-2-butanon er et kemikalie, der anvendes i fødevarers smagsstoffer og dufte. Det fungerer som et mellemprodukt af butandiol-cyklus i mikroorganismer. Det bruges som aromabærer ved fremstilling af smagsstoffer og essenser.
Opløselighed
Blandbar med vand, propylenglycol og alkohol. Lidt blandbar med ether, petroleumsether. Ikke blandbar med fede olier og vegetabilsk olie.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-86-0
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00004521,MFCD00038696
InChI nøgle ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-on
SMIL CC(O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-2-butanone
Navn note Monomer + dimer
Tæthed 1.013
Kogepunkt 148 °C
Flammepunkt 41 °C (106 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 250 g
FN nummer UN2621
Beilstein 385636
Merck Index 14,64
Opløselighedsinformation Blandet med vand, propylenglycol og alkohol. Let blandet med ether, petroleumsether. Ublandelig med fedtede olier og vegetabilsk olie.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2-butanone, monomer + dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl methyl carbinol