Få mere at vide
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423623 1 g Glass Bottle 1g
10006232 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10423623 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379700010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-36-3
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.129
MDL nummer MFCD00041627
InChI nøgle LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC navn hex-3-yn-2-one
SMIL CCC#CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexyn-2-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 68.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 39°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3CH2C≡CCOCH3
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.878
Formel vægt 96.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid