Få mere at vide
3-Hexyn-2-en, 97%
Artikelnummer. 11307395
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307395 2 g 2g
11317395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05315.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1679-36-3 | C6H8O | 96,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-36-3
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.129
MDL nummer MFCD00041627
InChI nøgle LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC navn hex-3-yn-2-on
SMIL CCC#CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hexyn-2-one
Tæthed 0.88
Kogepunkt 67°C to 68°C (50 mmHg)
Flammepunkt 39°C (102°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 2 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1699613
Formel vægt 96.13
Procent renhed 97%