Få mere at vide
3-Formylthiophen-2-boronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11318206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318206 5 g 5g
11308206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15196.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 17303-83-2 | C5H5BO3S | 155,962 g/mol
3-Formylthiophene-2-boronsyre bruges som reaktant til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Formylthiophene-2-boronsyre bruges som reaktant til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, gem væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17303-83-2
Molekylær formel C5H5BO3S
Molekylvægt (g/mol) 155.962
MDL nummer MFCD01075679
InChI nøgle HYXMHAHVUFTVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formylthiophen-2-yl boronic acid, 3-formylthiophene-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienyl boronic acid, 3-formyl-2-thiopheneboronic acid, 3-formylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienylboronic acid, 3-thiophenecarbaldehyde boronic acid, boronic acid, 3-formyl-2-thienyl, 3-formylthiophen-2-boronic acid, boronic acid,b-3-formyl-2-thienyl
PubChem CID 2773429
IUPAC navn (3-formylthiophen-2-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=CS1)C=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylthiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt ∽180 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 4387740
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 155.97
Procent renhed 97%