Få mere at vide
3-Formylphenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 10794353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794353 1 g Glasflaske 1g
10704363 5 g Glasflaske 5g
10606354 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87199-16-4 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87199-16-4
Molekylær formel C7H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 149.94
MDL nummer MFCD00161356
InChI nøgle HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formylphenyl boronic acid, 3-formylbenzeneboronic acid, 3-boronobenzaldehyde, 3-formyl phenylboronic acid, 3-formylboronic acid, m-formylphenylboronic acid, 3-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 3-formylphenyl, 3-formylphenylboronicacid
PubChem CID 2734356
IUPAC navn (3-formylphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100°C
Farve Beige til hvid eller orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 149.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Formylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.