Få mere at vide
3-Formylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565564
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565564 1 g 1g
10478665 10 g 10g
10012174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02565DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 24964-64-5
Molekylær formel C8H5NO
Molekylvægt (g/mol) 131.134
MDL nummer MFCD00003344
InChI nøgle HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC navn 3-formylbenzonitrile
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylbenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel NCC6H4CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97%