Få mere at vide
3-Formylbenzeneboronic acid
Artikelnummer. 11477116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477116 25 g 25g
11457116 1 g 1g
11467116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25437.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87199-16-4 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87199-16-4
Molekylær formel C7H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 149.94
MDL nummer MFCD00161356
InChI nøgle HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formylphenyl boronic acid, 3-formylbenzeneboronic acid, 3-boronobenzaldehyde, 3-formyl phenylboronic acid, 3-formylboronic acid, m-formylphenylboronic acid, 3-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 3-formylphenyl, 3-formylphenylboronicacid
PubChem CID 2734356
IUPAC navn (3-formylphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Mængde 25 g
Beilstein 3030769
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 149.94