Få mere at vide
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11364795
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364795 5 g 5g
11354795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17850.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121124-97-8 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121124-97-8
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.966
MDL nummer MFCD02093661
InChI nøgle YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-formylanisole, 5-borono-2-methoxybenzaldehyde, 5-borono-o-anisaldehyde, 3-formyl-4-methoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde, 3-formyl-4-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2759225
IUPAC navn (3-formyl-4-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 7423998
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 179.97
Procent renhed 98%