Få mere at vide
3-formyl-1H-indol-7-carboxylsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10485132
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10485132 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10485132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02107DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS 317854-65-2
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H7NO3
MDL nummer MFCD00550642
Mængde 1 g
Synonym 7-carboxy-3-formyl-1h-indole, 3-formylindole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 3-formyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 3-formyl, 3-formyl-indole-7-carboxylic acid, 7-carboxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
InChI nøgle HABYJDPNVBUDGD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
IUPAC navn 3-formyl-1H-indol-7-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 189.17
PubChem CID 2796697
Formel vægt 189.17
Procent renhed 95%