Få mere at vide
3'-formyl(1,1'-biphenyl)-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10679724 250 mg 250mg
10095452 1 g 1g
10117774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01257CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 222180-19-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.231
MDL nummer MFCD04039068
InChI nøgle QOCUSJPHQSKJJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-formyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-formylphenyl benzoic acid, 3'-formylbiphenyl-3-carboxylic acid, 3'-formyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-formyl-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda124, acmc-1cb16, 1,1'-biphenyl-3-carboxylicacid, 3'-formyl
PubChem CID 2794721
IUPAC navn 3-(3-formylphenyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 226.23
Procent renhed 97%