Få mere at vide
3-fluortoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389479
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389479 100 g 100g
11379479 25 g 25g
11463137 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16107.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-70-5
Molekylær formel C7H7F
Molekylvægt (g/mol) 110.13
MDL nummer MFCD00000339
InChI nøgle BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
IUPAC navn 1-fluor-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorotoluene
Smeltepunkt -87°C
Tæthed 0.993
Kogepunkt 114°C to 116°C
Flammepunkt 9°C (48°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.469
Mængde 100 g
FN nummer UN2388
Beilstein 1903631
Merck Index 14,4180
Formel vægt 110.13
Procent renhed 98%