Få mere at vide
3-Fluorostyrene, 97%, stab. with 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11429583
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429583 5 g 5g
11419583 1 g 1g
2 options
Artikelnummer. 11429583
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12406.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 350-51-6 | C8H7F | 122.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 350-51-6
Molekylær formel C8H7F
Molekylvægt (g/mol) 122.142
MDL nummer MFCD00000341
InChI nøgle ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorostyrene, 1-fluoro-3-vinylbenzene, m-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-fluoro, 1-ethenyl-3-fluoro-benzene, 3-fluoro-styrene, acmc-1crku, 1-fluoro-3-vinyl-benzene, 1-fluoro-3-vinylbenzene #, 3-fluorostyrene, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67691
IUPAC navn 1-ethenyl-3-fluorobenzene
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorostyrene
Navn note Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.025
Kogepunkt 40°C to 42°C (8 mmHg)
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2038488
Formel vægt 122.14
Procent renhed 97%