Få mere at vide
3-fluorosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334246
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334246 1 g 1g
11354246 250 mg 250mg
11344246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19324.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 394-50-3 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-50-3
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
MDL nummer MFCD00003319
InChI nøgle NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy, zlchem 257, pubchem4215, 3-fluor-salicylaldehyd, acmc-209j5k, ksc497m8b, 2-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde
PubChem CID 587788
IUPAC navn 3-fluor-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=C(C=O)C=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorosalicylaldehyde
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 1 g
Beilstein 1932806
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 140.12
Procent renhed 98%