Få mere at vide
3-Fluoropyridin-2-carboxaldehyd, 98%
Beskrivelse
3-Fluoropyridin-2-carboxaldehyd bruges til at fremstille taxoider afledt af 9β -dihydrobaccatin-9,10-acetaler med anti-tumor aktiviteter. Det er også et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere S-3578-derivater med potente aktiviteter mod både methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og Pseudomonas aeruginosa.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-fluorpyridin-2-carboxaldehyd bruges til at fremstille taxoider afledt af 9β -dihydrobaccatin-9,10-acetaler med anti-tumor aktiviteter. Det er også et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere S-3578-derivater med potente aktiviteter mod både methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og Pseudomonas aeruginosa.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 125.1 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |