Få mere at vide
3-fluorpyridin-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Fluoropyridin-2-carboxaldehyd bruges til at fremstille taxoider afledt af 9β -dihydrobaccatin-9,10-acetaler med anti-tumor aktiviteter. Det er også et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere S-3578-derivater med potente aktiviteter mod både methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og Pseudomonas aeruginosa.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-fluorpyridin-2-carboxaldehyd bruges til at fremstille taxoider afledt af 9β -dihydrobaccatin-9,10-acetaler med anti-tumor aktiviteter. Det er også et mellemprodukt, der bruges til at syntetisere S-3578-derivater med potente aktiviteter mod både methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og Pseudomonas aeruginosa.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 125.1 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde