Få mere at vide
3-fluorpyridin-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777685
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10777685 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10021873 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10407463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10777685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30904EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 31224-43-8
Molekylær formel C6H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 125.102
MDL nummer MFCD07781234
InChI nøgle OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
IUPAC navn 3-fluorpyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 125.1
Procent renhed 97%