Få mere at vide
3-Fluorophthalic acid, 97%
Artikelnummer. 11490244
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490244 5 g 5g
11480244 1 g 1g
11400254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13656.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1583-67-1 | C8H5FO4 | 184.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1583-67-1
Molekylær formel C8H5FO4
Molekylvægt (g/mol) 184.122
MDL nummer MFCD00039524
InChI nøgle BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 3-fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-fluoro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, fluoro, 3-fluorophthalic, 3-fluorophtalic acid, 3-fluorophthatic acid, pubchem1405, 3-fluorophthalicacid
PubChem CID 345381
IUPAC navn 3-fluorphthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophthalic acid
Smeltepunkt ∼170°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2616684
Formel vægt 184.12
Procent renhed 97%