Learn More
3-Fluorophenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽268 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3627729 |
| Formel vægt | 162.6 |
| Procent renhed | 98% |