Få mere at vide
3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11341907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341907 5 g 5g
11351907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07418.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2924-16-5 | C6H8ClFN2 | 162.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2924-16-5
Molekylær formel C6H8ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 162.592
MDL nummer MFCD00012934
InChI nøgle SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
PubChem CID 2723914
IUPAC navn (3-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽268°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3627729
Formel vægt 162.6
Procent renhed 98%