Få mere at vide
3-fluorphenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250050
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10250050 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10250050 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00104DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-fluorophenylglyoxal hydrate
CAS 121247-01-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H7FO3
Mængde 1 g
Synonym 3-fluorophenylglyoxal hydrate, 2-3-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-20an3a, 3-fluorophenyl glyoxal, 3-fluoro-a-oxobenzeneacetaldehyde, benzeneacetaldehyde,3-fluoro-a-oxo, 2-3-fluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
InChI nøgle VGFHAWFFIQFSRR-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC navn 2-(3-fluorphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 170.14
PubChem CID 2783267
Formel vægt 152.12
Procent renhed 97%