Få mere at vide
3-fluorphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450693
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450693 5 g 5g
11460693 25 g 25g
11470693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12737.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 501-00-8 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-00-8
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD00001907
InChI nøgle DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetonitrile, 3-fluorobenzyl cyanide, 2-3-fluorophenyl acetonitrile, m-fluorophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-fluoro, 3-fluorobenzeneacetonitrile, m-fluorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-fluorophenyl, 3-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 68145
IUPAC navn 2-(3-fluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylacetonitrile
Tæthed 1.156
Kogepunkt 230°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1861071
Formel vægt 135.14
Procent renhed 99%