Få mere at vide
3-fluorphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407537 5 g 5g
11417537 25 g 25g
11427537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15635.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331-25-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
3-fluorphenyleddikesyre er blevet brugt som byggesten til at syntetisere pentaamin- og bis-heterocykliske biblioteker. Det bruges også som et lægemiddel mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-fluorphenyleddikesyre er blevet brugt som byggesten til at syntetisere pentaamin- og bis-heterocykliske biblioteker. Det bruges også som et lægemiddel mellemprodukter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331-25-9
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00004331
InChI nøgle YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
PubChem CID 67617
IUPAC navn 2-(3-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Kogepunkt 151°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 775898
Opløselighedsinformation Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%