Få mere at vide
(3-fluorphenyl)methansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718255
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10718255 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10306384 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07830DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 24974-72-9
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.631
MDL nummer MFCD04117456
InChI nøgle QKGIPEQAFOXGSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-fluoro, chloro 3-fluorophenyl methyl sulfone, pubchem10052, 3-fluorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-fluoro
PubChem CID 2759107
IUPAC navn (3-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.64
Procent renhed 97%