Få mere at vide
3-Fluorophenylisothiocyanat, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorophenyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.27 |
| Kogepunkt | 227 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.62 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2081172 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |