Få mere at vide
3-Fluorophenylisothiocyanat, 97+%
Artikelnummer. 11401597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401597 5 g 5g
11411597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25001.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 404-72-8 | C7H4FNS | 153,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404-72-8
Molekylær formel C7H4FNS
Molekylvægt (g/mol) 153.17
MDL nummer MFCD00004804
InChI nøgle HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isothiocyanato, m-fluorophenyl isothiocyanate, 3-fluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-fluorophenyl ester, 1-fluoro-3-isothiocyanato-benzene, 3-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006700, attercop-chm at114051
PubChem CID 9834
IUPAC navn 1-fluor-3-isothiocyanatobenzen
SMIL FC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.27
Kogepunkt 227°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.62
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2081172
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 153.18
Procent renhed ≥97%