Få mere at vide
3-fluorphenethylalkohol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539643 25 g Glasflaske 25g
10270903 1 g Glasflaske 1g
10533231 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304690250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 52059-53-7 | Molekylformel: C8H9FO | Molekylvægt: 140,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52059-53-7
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.16
MDL nummer MFCD00045998
InChI nøgle MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluorophenyl ethanol, 3-fluorophenethyl alcohol, 2-3-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-fluoro, 3-fluorophenethylalcohol, 2-3-fluorophenyl ethylalcohol, 3-fluorobenzenethanol, 3-fluorophenylethanol, 3-fluorobenzeneethanol, acmc-209kxl
PubChem CID 573132
IUPAC navn 2-(3-fluorphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenethyl alcohol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 90 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5080 til 1,51
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.12
Formel vægt 140.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske