Få mere at vide
3-fluorbenzylamin, 96%
Artikelnummer. 11399479
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399479 5 g 5g
11475537 10 g 10g
11309489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-82-3
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.146
MDL nummer MFCD00008113
InChI nøgle QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66853
IUPAC navn (3-fluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzylamine
Tæthed 1.097
Kogepunkt 186°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1446928
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%