Få mere at vide
3-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11935691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11935691
Brand: Thermo Scientific Acros 437580050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 102422-56-0 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102422-56-0
Molekylær formel C8H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 151.14
InChI nøgle PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl benzene, 3-fluorobenzylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanatomethyl, benzene, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl, pubchem16233, acmc-20aov0, 3-fluoro-benzyl isocyanate, 3-fluorophenylmethyl isocyanate
PubChem CID 643499
IUPAC navn 1-fluoro-3-(isocyanatomethyl)benzene
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzyl isocyanate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Kogepunkt 209.0°C
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 151.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.