Få mere at vide
3-fluorbenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480533
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480533 100 g 100g
11460533 5 g 5g
11470533 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12665.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-42-8 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-42-8
Molekylær formel C7H6ClF
Molekylvægt (g/mol) 144.573
MDL nummer MFCD00000904
InChI nøgle XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
PubChem CID 9974
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-3-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzyl chloride
Tæthed 1.213
Kogepunkt 176°C to 177°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.512
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Beilstein 742265
Formel vægt 144.58
Procent renhed 97%