Få mere at vide
3-fluorbenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319489
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319489 5 g 5g
11329489 25 g 25g
11472797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15446.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-41-7 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-41-7
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00000340
InChI nøgle SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 68007
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzyl bromide
Tæthed 1.546
Kogepunkt 200°C
Flammepunkt 91°C (196°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.546
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636503
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 189.03
Procent renhed 98%