Få mere at vide
3-fluorbenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10220893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10220893 5 g Glasflaske 5g
10091010 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10220893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-41-7 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-41-7
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00000340
InChI nøgle SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 68007
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzyl bromide
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.541g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2Br
Brydningsindeks 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Beilstein 05, II, 238
Formel vægt 189.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.