Få mere at vide
3-Fluorobenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11484154
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484154 10 g 10g
11339489 25 g 25g
11494154 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12509.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-47-3 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-47-3
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00004631
InChI nøgle QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
PubChem CID 68008
IUPAC navn (3-fluorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzyl alcohol
Tæthed 1.166
Kogepunkt 201°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.51
Mængde 10 g
Beilstein 2242511
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%