Få mere at vide
3-fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337256 5 g 5g
11347256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09152.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-07-5
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.556
MDL nummer MFCD00000670
InChI nøgle SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
IUPAC navn 3-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzoyl chloride
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.32
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5285
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636610
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 158.56
Procent renhed 98%