Artikelnummer. 10720765
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10720765
100 mL
Glass bottle
100ml
10383712
5 mL
Glasflaske
5ml
10387730
25 mL
Glass bottle
25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10720765
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
171981000
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1711-07-5 | C7 H4 ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
1711-07-5
Molekylær formel
C7 H4 ClFO
Molekylvægt (g/mol)
158.56
MDL nummer
MFCD00000670
InChI nøgle
SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym
m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID
74376
IUPAC navn
3-fluorobenzoyl chloride
SMIL
C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
3-Fluorobenzoyl chloride
CAS min %
96.0
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-30.0°C
Farve
Colorless to Yellow
Tæthed
1.3000g/mL
Kogepunkt
189.0°C
Flammepunkt
82°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
96% min. (GC)
Emballage
Glass bottle
Lineær formel
FC6 H4 COCl
Brydningsindeks
1.5260 to 1.5300
Mængde
100 mL
Beilstein
09, I, 137
Specifik vægtfylde
1.3
Opløselighedsinformation
Solubility in water: decomposes
Formel vægt
158.56
Procent renhed
97%
Fysisk form
Liquid
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?