Få mere at vide
3-Fluorobenzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10383712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10383712 5 mL Glasflaske 5ml
10387730 25 mL Glass bottle 25ml
10720765 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10383712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171980050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1711-07-5
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
MDL nummer MFCD00000670
InChI nøgle SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
IUPAC navn 3-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 189.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4COCl
Brydningsindeks 1.5260 to 1.5300
Mængde 5 mL
Beilstein 09, I, 137
Specifik vægtfylde 1.3
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 158.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.