Få mere at vide
3-Fluorobenzotrifluorid, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorobenzotrifluoride |
| Tæthed | 1.303 |
| Kogepunkt | 101 °C til 102 °C |
| Flammepunkt | 7 °C (44 °F) |
| Brydningsindeks | 1.401 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2045664 |
| Formel vægt | 164.1 |
| Procent renhed | 99% |