Få mere at vide
3-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495397 100 g 100g
11475397 5 g 5g
11485397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23426.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 403-54-3 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-54-3
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.11
MDL nummer MFCD00001797
InChI nøgle JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC navn 3-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzonitrile
Smeltepunkt -16°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 183°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 100 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1858941
Formel vægt 121.11
Procent renhed 98%