Få mere at vide
3-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485397
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23426.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 403-54-3 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-54-3
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.11
MDL nummer MFCD00001797
InChI nøgle JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC navn 3-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzonitrile
Smeltepunkt -16°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 183°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1858941
Formel vægt 121.11
Procent renhed 98%