Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorobenzonitrile |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.1300g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | FC6H4CN |
| Brydningsindeks | 1.5043 to 1.5063 (20°C, 589nm) |
| Vis mere |